Print…
2-Aminohexafluoropropan-2-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3990-25G PC3990-5G
APOSPC3990-25GEA 220 EUR
APOSPC3990-25G APOSPC3990-5G
2-Aminohexafluoropropan-2-ol
2-Aminohexafluoropropan-2-ol
Fórmula: C₃H₃F₆NO
Peso Molecular: 183.05 g/mol
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053173
Número CAS: 31253-34-6