Print…
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-4-chlorobenzene
PC3987-100G PC3987-25G PC3987-5G
APOSPC3987-100GEA 319 EUR
APOSPC3987-100G APOSPC3987-25G APOSPC3987-5G
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₈H₃ClF₆
Peso Molecular: 248.56 g/mol
Ponto de ebulição: 150…154 °C
Densidade: 1.52 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631638
Número CAS: 327-76-4
UN: 1993
ADR: 3 III