Print…
4-Fluoro-3-nitrophenyl isocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3985-5G PC3985-1G
APOSPC3985-5GEA 0 EUR
APOSPC3985-5G APOSPC3985-1G
4-Fluoro-3-nitrophenyl isocyanate
4-Fluoro-3-nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₃FN₂O₃
Ponto de Fusão: 27…28 °C
Densidade: 1,455 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 65303-82-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III