Print…
5-Fluoro-2-nitrophenol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3980-250G PC3980-1KG
APOSPC3980-250GEA 92.8 EUR
APOSPC3980-250G APOSPC3980-1KG
5-Fluoro-2-nitrophenol 99%
5-Fluoro-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄FNO₃
Ponto de ebulição: 260 °C
Ponto de Fusão: 30…37 °C
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007107
Número CAS: 446-36-6
EINECS: 207-168-6