Print…
Bis(3-fluorophenyl)disulphide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3979-25G PC3979-5G
APOSPC3979-25GEA 203 EUR
APOSPC3979-25G APOSPC3979-5G
Bis(3-fluorophenyl)disulphide 97%
Bis(3-fluorophenyl)disulphide
Fórmula: C₁₂H₈F₂S₂
Ponto de ebulição: 308 °C
Densidade: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318104
Número CAS: 63930-17-6