Print…
1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
PC3971-100G PC3971-25G PC3971-5G
APOSPC3971-100GEA 376 EUR
APOSPC3971-100G APOSPC3971-25G APOSPC3971-5G
1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene 98%
1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene
Fórmula: C₇H₅F₂NO₃
Peso Molecular: 189.12 g/mol
Ponto de ebulição: 240…242 °C
Densidade: 1.391 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407974
Número CAS: 22236-07-3