Print…
2-Fluoro-6-nitrophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Fluoro-2-nitrophenol
PC3970-100G PC3970-25G
APOSPC3970-100GEA 166 EUR
APOSPC3970-100G APOSPC3970-25G
2-Fluoro-6-nitrophenol 98%
2-Fluoro-6-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄FNO₃
Ponto de Fusão: 91…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042446
Número CAS: 1526-17-6
EINECS: 216-199-4