Print…
2-Fluoro-4-nitrophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3969-100G PC3969-25G PC3969-500G
APOSPC3969-100GEA 60.9 EUR
APOSPC3969-100G APOSPC3969-25G APOSPC3969-500G
2-Fluoro-4-nitrophenol 98%
2-Fluoro-4-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄FNO₃
Peso Molecular: 157.1 g/mol
Ponto de Fusão: 120…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051970
Número CAS: 403-19-0