Print…
6-Fluoropicolinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3966-1G PC3966-5G PC3966-10G
APOSPC3966-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3966-1G APOSPC3966-5G APOSPC3966-10G
6-Fluoropicolinic acid 98%
6-Fluoropicolinic acid
Fórmula: C₆H₄FNO₂
Ponto de Fusão: 139…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02181193
Número CAS: 402-69-7