Print…
6-Fluoronicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-pyridinecarboxylic acid
PC3965-100G PC3965-25G
APOSPC3965-100GEA 435 EUR
APOSPC3965-100G APOSPC3965-25G
6-Fluoronicotinic acid 97%
6-Fluoronicotinic acid
Fórmula: C₆H₄FNO₂
Ponto de Fusão: 144…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01859863
Número CAS: 403-45-2