Print…
(2-Fluorophenyl)glycine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-2-(2-fluorophenyl)acetic acid
PC3964-5G PC3964-1G PC3964-10G
APOSPC3964-5GEA 215 EUR
APOSPC3964-5G APOSPC3964-1G APOSPC3964-10G
(2-Fluorophenyl)glycine 97%
(2-Fluorophenyl)glycine
Fórmula: C₈H₈FNO₂
Peso Molecular: 169.16 g/mol
Ponto de Fusão: 290 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042726
Número CAS: 84145-28-8