Print…
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine, (R)-1-(4-Fluorophenyl)ethanamine
PC3962-1G PC3962-25G PC3962-5G
APOSPC3962-1GEA 24.8 EUR
APOSPC3962-1G APOSPC3962-25G APOSPC3962-5G
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Fórmula: C₈H₁₀FN
Ponto de ebulição: 76 °C/22mmHg
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 68 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03093090
Número CAS: 374898-01-8
UN: 2735
ADR: 8,II