Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3956-10G PC3956-5G
APOSPC3956-10GEA 328 EUR
APOSPC3956-10G APOSPC3956-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆BrF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09999512
Número CAS: 1026201-95-5