Print…
(Trifluoromethyl)trimethylsilane 0,5 M em THF 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: trimethyl(trifluoromethyl)silane
PC3953-100ML PC3953-25ML PC3953-5ML
APOSPC3953-100MLEA 125 EUR
APOSPC3953-100ML APOSPC3953-25ML APOSPC3953-5ML
(Trifluoromethyl)trimethylsilane 0,5 M em THF 98%
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Fórmula: C₄H₉F₃Si
Peso Molecular: 142.2 g/mol
Ponto de ebulição: 40 °C
Densidade: 0.895 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00145454
Número CAS: 81290-20-2
UN: 1993
ADR: 3 III