Print…
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride, α,α,α,5-Tetrafluoro-2-nitrotoluene, 1-Fluoro-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC3952-100G PC3952-25G PC3952-250G PC3952-500G
APOSPC3952-100GEA 40.6 EUR
APOSPC3952-100G APOSPC3952-25G APOSPC3952-250G APOSPC3952-500G
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃F₄NO₂
Peso Molecular: 209.1 g/mol
Ponto de ebulição: 198…199 °C
Ponto de Fusão: 23 °C
Densidade: 1.497 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039741
Número CAS: 393-09-9