Print…
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dichloro-5-fluoropyridine-3-carboxylic acid
PC3941-25G PC3941-250G
APOSPC3941-25GEA 21.9 EUR
APOSPC3941-25G APOSPC3941-250G
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid 97%
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid
Fórmula: C₆H₂Cl₂FNO₂
Ponto de Fusão: 152…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00799517
Número CAS: 82671-06-5