Print…
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3940-100G PC3940-25G
APOSPC3940-100GEA 0 EUR
APOSPC3940-100G APOSPC3940-25G
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃F₄NO₂
Ponto de ebulição: 105…110 °C/25mmHg
Densidade: 1,522 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024576
Número CAS: 400-74-8
EINECS: 206-925-8