Print…
4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3938E-1G PC3938E-250MG
APOSPC3938E-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3938E-1G APOSPC3938E-250MG
4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone 98%
4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₈FNO₃
Ponto de Fusão: 87…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053428
Número CAS: 2195-47-3