Print…
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3937-100G PC3937-25G
APOSPC3937-100GEA 170 EUR
APOSPC3937-100G APOSPC3937-25G
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃FN₂O₂
Ponto de Fusão: 70…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042299
Número CAS: 17417-09-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III