Print…
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3935-25G PC3935-5G PC3935-100G
APOSPC3935-25GEA 0 EUR
APOSPC3935-25G APOSPC3935-5G APOSPC3935-100G
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FNO₄
Ponto de ebulição: 92 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 122…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007058
Número CAS: 453-71-4
EINECS: 207-221-3