Print…
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3931-100G PC3931-25G PC3931-5G
APOSPC3931-100GEA 48 EUR
APOSPC3931-100G APOSPC3931-25G APOSPC3931-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FNO₄
Ponto de Fusão: 139…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134238
Número CAS: 7304-32-7