Print…
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3927-1G PC3927-5G
APOSPC3927-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3927-1G APOSPC3927-5G
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₅HCl₂F₃N₂
Ponto de ebulição: 49 °C/32mmHg
Densidade: 1,609 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03426408
Número CAS: 3932-97-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III