Print…
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3926-1G PC3926-5G
APOSPC3926-1GEA 109 EUR
APOSPC3926-1G APOSPC3926-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₄ClF₂NO₂S
Ponto de Fusão: 118…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01940427
Número CAS: 13656-56-9
UN: 1759
ADR: 8,III