Print…
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3917-5G PC3917-25G PC3917-10G
APOSPC3917-5GEA 31.9 EUR
APOSPC3917-5G APOSPC3917-25G APOSPC3917-10G
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid 97%
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrFO₂
Peso Molecular: 219.01 g/mol
Ponto de Fusão: 158…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01569398
Número CAS: 132715-69-6