Print…
1-Fluoro-4-nitrobenzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
PC3910-250G PC3910-1KG
APOSPC3910-250GEA 43.5 EUR
APOSPC3910-250G APOSPC3910-1KG
1-Fluoro-4-nitrobenzene 99%
1-Fluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₄FNO₂
Peso Molecular: 141.1 g/mol
Ponto de ebulição: 205 °C
Ponto de Fusão: 22…24 °C
Densidade: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007282
Número CAS: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III