Print…
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate
PC3903-25G PC3903-5G PC3903-100G
APOSPC3903-25GEA 27.7 EUR
APOSPC3903-25G APOSPC3903-5G APOSPC3903-100G
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Powerful trifluoroethylating agent; Useful for synthesis offluorinated amino acids, ask for references.
Fórmula: C₃H₂F₆O₃S
Ponto de ebulição: 91 °C
Densidade: 1,611 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00671579
Número CAS: 6226-25-1
EINECS: 458-390-7
UN: 3265
ADR: 8,II