Print…
1-Fluoro-2-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
PC3890-1KG PC3890-250G PC3890-25G
APOSPC3890-1KGEA 127 EUR
APOSPC3890-1KG APOSPC3890-250G APOSPC3890-25G
1-Fluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Fluoro-2-nitrobenzene
The activated fluorine reacts with arylamines to form 2-nitrodiarylamines see: Synthesis, 215 (1980)
Fórmula: C₆H₄FNO₂
Peso Molecular: 141.1 g/mol
Ponto de ebulição: 116 °C/22mmHg
Ponto de Fusão: –6 °C
Densidade: 1.338 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007048
Número CAS: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III