Print…
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Bromophenyl)(trifluoromethyl)sulphane
PC3886-1G PC3886-5G PC3886-25G
APOSPC3886-1GEA 33.5 EUR
APOSPC3886-1G APOSPC3886-5G APOSPC3886-25G
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene 98%
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene
Fórmula: C₇H₄BrF₃S
Peso Molecular: 257.0709 g/mol
Ponto de ebulição: 192…194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236348
Número CAS: 2252-45-1