Print…
5-Fluoro-2-nitrobenzaldeído 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3885D-100G PC3885D-250G PC3885D-25G PC3885D-500G
APOSPC3885D-100GEA 108 EUR
APOSPC3885D-100G APOSPC3885D-250G APOSPC3885D-25G APOSPC3885D-500G
5-Fluoro-2-nitrobenzaldeído 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzaldeído
Fórmula: C₇H₄FNO₃
Ponto de ebulição: 153 °C/23mmHg
Ponto de Fusão: 93…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153175
Número CAS: 395-81-3
EINECS: 206-903-8