Print…
4-Fluoro-2-nitroanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
PC3883-25G PC3883-5G PC3883-100G
APOSPC3883-25GEA 29 EUR
APOSPC3883-25G APOSPC3883-5G APOSPC3883-100G
4-Fluoro-2-nitroanisole 98%
4-Fluoro-2-nitroanisole
Fórmula: C₇H₆FNO₃
Ponto de Fusão: 62…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013375
Número CAS: 445-83-0