Print…
2-Amino-4-t-butyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3881-1G PC3881-250MG
APOSPC3881-1GEA 130 EUR
APOSPC3881-1G APOSPC3881-250MG
2-Amino-4-t-butyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-t-butyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₉H₁₂F₃N₃
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00458223
Número CAS: 238742-83-1