Print…
4-Fluoro-3-nitroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3880-100G PC3880-25G PC3880-500G
APOSPC3880-100GEA 24.8 EUR
APOSPC3880-100G APOSPC3880-25G APOSPC3880-500G
4-Fluoro-3-nitroaniline 98%
4-Fluoro-3-nitroaniline
Fórmula: C₆H₅FN₂O₂
Peso Molecular: 156.12 g/mol
Ponto de Fusão: 94…98 °C
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007833
Número CAS: 364-76-1
EINECS: 206-665-5
UN: 1325
ADR: 4.1 II