Print…
Propionyl fluoride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3875-25G PC3875-5G
APOSPC3875-25GEA 1180 EUR
APOSPC3875-25G APOSPC3875-5G
Propionyl fluoride 97%
Propionyl fluoride
Fórmula: C₃H₅FO
Ponto de ebulição: 42…44 °C/760mmHg
Densidade: 0,947 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039220
Número CAS: 430-71-7
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II