Print…
2-Fluoro-5-nitroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3860-100G PC3860-25G PC3860-5G
APOSPC3860-100GEA 0 EUR
APOSPC3860-100G APOSPC3860-25G APOSPC3860-5G
2-Fluoro-5-nitroaniline 98%
2-Fluoro-5-nitroaniline
Fórmula: C₆H₅FN₂O₂
Ponto de Fusão: 99…101 °C
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007652
Número CAS: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III