Print…
Octafluoroadipoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3847-25G PC3847-5G
APOSPC3847-25GEA 0 EUR
APOSPC3847-25G APOSPC3847-5G
Octafluoroadipoyl chloride 97%
Octafluoroadipoyl chloride
Fórmula: C₆Cl₂F₈O₂
Ponto de ebulição: 42…45 °C/2mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054726
Número CAS: 336-06-1
UN: 3265
ADR: 8,III