Print…
Morpholinium hexafluorophosphate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3846-25G PC3846-5G
APOSPC3846-25GEA 256 EUR
APOSPC3846-25G APOSPC3846-5G
Morpholinium hexafluorophosphate 97%
Morpholinium hexafluorophosphate
Fórmula: C₄H₁₀F₆NOP
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067328
Número CAS: 25866-83-5