Print…

2-(2,3,6-Trifluorophenoxy)ethanol 95+%

Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção

PC3843-1G PC3843-5G
APOSPC3843-1GEA 0 EUR
APOSPC3843-1G APOSPC3843-5G
2-(2,3,6-Trifluorophenoxy)ethanol 95+%
2-(2,3,6-Trifluorophenoxy)ethanol
Fórmula: C₈H₇F₃O₂
Ponto de ebulição: 95…96 °C/3mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134279
Número CAS: 72912-49-3

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR