Print…
4-Fluoro-1-naphthoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3831N-1G PC3831N-25G PC3831N-5G
APOSPC3831N-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3831N-1G APOSPC3831N-25G APOSPC3831N-5G
4-Fluoro-1-naphthoic acid 97%
4-Fluoro-1-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₇FO₂
Ponto de Fusão: 224…227 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004011
Número CAS: 573-03-5