Print…
4-Fluoro-ɑ-methylstyrene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-4-(1-methylethenyl)benzene, 2-(4-Fluorophenyl)-1-propene
PC3828-1G PC3828-25G
APOSPC3828-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3828-1G APOSPC3828-25G
4-Fluoro-ɑ-methylstyrene 97%
4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Fórmula: C₉H₉F
Peso Molecular: 136.17 g/mol
Densidade: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 53 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042297
Número CAS: 350-40-3
UN: 1993
ADR: 3 III