Print…
6-Fluoroquinaldine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3827-1G PC3827-5G
APOSPC3827-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3827-1G APOSPC3827-5G
6-Fluoroquinaldine 97%
6-Fluoroquinaldine
Fórmula: C₁₀H₈FN
Ponto de Fusão: 50…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041233
Número CAS: 1128-61-6
EINECS: 214-439-2