Print…
2-Fluoro-6-methylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3825-25G PC3825-5G PC3825-100G
APOSPC3825-25GEA 0 EUR
APOSPC3825-25G APOSPC3825-5G APOSPC3825-100G
2-Fluoro-6-methylpyridine 98%
2-Fluoro-6-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆FN
Ponto de ebulição: 140…141 °C
Densidade: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041226
Número CAS: 407-22-7