Print…
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-5-fluorophenylisothiocyanate, 5-Fluoro-2-methylphenyl Isothiocyanate, Isothiocyanic Acid 5-Fluoro-o-tolyl Ester
PC3823W-100G PC3823W-25G PC3823W-5G
APOSPC3823W-100GEA 331 EUR
APOSPC3823W-100G APOSPC3823W-25G APOSPC3823W-5G
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate 97%
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate
Fórmula: C₈H₆FNS
Peso Molecular: 167.20 g/mol
Ponto de ebulição: 101 °C/20mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00046800
Número CAS: 175205-39-7
EINECS: 223-167-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III