Print…
4-Fluoro-m-cresol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3823P-100G PC3823P-25G
APOSPC3823P-100GEA 130 EUR
APOSPC3823P-100G APOSPC3823P-25G
4-Fluoro-m-cresol 98%
4-Fluoro-m-cresol
Fórmula: C₇H₇FO
Ponto de ebulição: 76 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 32 °C
Densidade: 1,134 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042296
Número CAS: 452-70-0