Print…
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3823D-1G PC3823D-5G PC3823D-25G
APOSPC3823D-1GEA 0 EUR
APOSPC3823D-1G APOSPC3823D-5G APOSPC3823D-25G
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide 98%
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrF
Ponto de ebulição: 168 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042470
Número CAS: 151412-12-3
UN: 3265
ADR: 8,II