Print…
5-Fluoro-2-toluoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3823CG-25G PC3823CG-5G
APOSPC3823CG-25GEA 92.8 EUR
APOSPC3823CG-25G APOSPC3823CG-5G
5-Fluoro-2-toluoyl chloride 97%
5-Fluoro-2-toluoyl chloride
Intermediate for tricyclic azepine, oxytocin & vasopressin receptor antagonists, USP 5,532,235 (1996).
Fórmula: C₈H₆ClFO
Ponto de ebulição: 108 °C/24mmHg
Densidade: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236681
Número CAS: 21900-39-0
UN: 3265
ADR: 8,II