Print…
5-Fluoro-o-toluic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3823BM-100G PC3823BM-25G PC3823BM-5G
APOSPC3823BM-100GEA 60.9 EUR
APOSPC3823BM-100G APOSPC3823BM-25G APOSPC3823BM-5G
5-Fluoro-o-toluic acid 98%
5-Fluoro-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de Fusão: 128…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042294
Número CAS: 33184-16-6