Print…
3-Fluoro-p-toluic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3823B-100G PC3823B-10G PC3823B-25G
APOSPC3823B-100GEA 55.1 EUR
APOSPC3823B-100G APOSPC3823B-10G APOSPC3823B-25G
3-Fluoro-p-toluic acid 97%
3-Fluoro-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de Fusão: 169…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002490
Número CAS: 350-28-7
EINECS: 206-498-8