Print…
2-Fluoro-m-toluic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-3-methylbenzoic acid
PC3823-1G PC3823-5G
APOSPC3823-1GEA 51 EUR
APOSPC3823-1G APOSPC3823-5G
2-Fluoro-m-toluic acid 98%
2-Fluoro-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de Fusão: 114…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042504
Número CAS: 315-31-1