Print…
4-Fluoro-3-methylanisole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3822D-100G PC3822D-25G PC3822D-1G PC3822D-5G
APOSPC3822D-100GEA 0 EUR
APOSPC3822D-100G APOSPC3822D-25G APOSPC3822D-1G APOSPC3822D-5G
4-Fluoro-3-methylanisole 97%
4-Fluoro-3-methylanisole
Fórmula: C₈H₉FO
Ponto de ebulição: 174…175 °C/762mmHg
Densidade: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042293
Número CAS: 2338-54-7