Print…
4-Fluoro-2-methylanisole 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoro-2-methoxytoluene, 1-Fluoro-4-methoxy-3-methylbenzene, 4-Fluoro-1-methoxy-2-methylbenzene
PC3822C-25G PC3822C-5G
APOSPC3822C-25GEA 135 EUR
APOSPC3822C-25G APOSPC3822C-5G
4-Fluoro-2-methylanisole 97+%
4-Fluoro-2-methylanisole
Fórmula: C₈H₉FO
Peso Molecular: 140.16 g/mol
Ponto de ebulição: 69…70 °C/4mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143319
Número CAS: 399-54-2
EINECS: 609-758-2